Documents
707708
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-yn-1-ol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Densité
0.926 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
Clé InChI
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C