514101
1,2,4-Butanetricarboxylic acid
Synonyme(s) :
1,2,4-Tricarboxybutane, 3-Carboxyhexanedioic acid, NSC 60127, NSC 8447
About This Item
Produits recommandés
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O6/c8-5(9)2-1-4(7(12)13)3-6(10)11/h4H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
LOGBRYZYTBQBTB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FOLH1(2346)
Catégories apparentées
Application
- Tetracoordinate Ni(II) binding by E. coli NikA employs His416 residue in conjunction with three carboxylate ligands from butane-1,2,4-tricarboxylate (BTC)
- Potential inhibitor of glutamate carboxypeptidase II
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable