Documents
706906
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromoquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
92-94 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5Br2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clé InChI
CYRONKIISXPXER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges