706779
1-Allyl-4-(trifluoromethyl)benzene
95%
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethyl)allylbenzene, 4-Allylbenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Densité
1.112 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H9F3/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11,12)13/h2,4-7H,1,3H2
Clé InChI
AEVBWCOLYXWNMX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Stereoselective preparation of alkenyl nitriles via FeCl2-catalyzed oxidation
- Regioselective intermolecular allylic C-H alkylation with bis-sulfoxide/Pd(OAc)2 catalyst
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F
Point d'éclair (°C)
54.4 °C