Principaux documents
659290
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
97%
5 G
56,50 $
25 G
211,00 $
56,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
56,50 $
25 G
211,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.563
pb
271 °C
Densité
1.520 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup