Documents
706744
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-methylbenzene
97%
Synonyme(s) :
2-Allyltoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.517
Densité
0.895 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C10H12/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-5,7-8H,1,6H2,2H3
Clé InChI
SVIHJJUMPAUQNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.9 °F
Point d'éclair (°C)
54.4 °C