Principaux documents
706590
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
133-138 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ignacio Melgar-Asensio et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(10), 4071-4081 (2018-08-12)
Drug delivery by intravitreal injection remains problematic, small agents and macromolecules both clearing rapidly. Typical carriers use microparticles (>2 μm), with size-related liabilities, to slow diffusion. We recently described cationic nanoparticles (NP) where conjugated Arg peptides prolonged residence in rat