Principaux documents
706442
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanoltrimethylsilyl ether solution
0.05 M in toluene
Synonyme(s) :
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, 0.05M solution in toluene, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H27NOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Concentration
0.05 M in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.498
Densité
0.860 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Clé InChI
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.0 °C - closed cup