Principaux documents
670960
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol
≥99.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl}pyrrolidine
1 G
173,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
173,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H15F12NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Pureté optique
ee: ≥99.0% (HPLC)
Pf
113-117 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
Clé InChI
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable