Principaux documents
706337
Sigma-Aldrich
Caffeic acid-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
189.00 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
211-213 °C (dec.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable