Principaux documents
706094
Sigma-Aldrich
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
250 MG
130,00 $
1 G
299,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
130,00 $
1 G
299,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
196-200 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)nc2
InChI
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(14)13-7-8/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the synthesis of novel glutamate transporter EAAT2 activators.[1]
  • To prepare crizotinib derivatives as SHIP2 inhibitors.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Structure-activity relationship study of pyridazine derivatives as glutamate transporter EAAT2 activators
Xing X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5774-5777 (2011)
Identification of crizotinib derivatives as potent SHIP2 inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease
Lim JW, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 157(19), 405-422 (2018)