658401
AG 490
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and potent inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation (IC₅₀ = 100 nM).
Synonyme(s) :
AG 490, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, ( E)- N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, (E)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI
88,00 $
About This Item
88,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(Cc2ccccc2)C(=O)\C(=C\c1cc(c(cc1)O)O)\C#N
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
Clé InChI
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3