Documents
705721
Sigma-Aldrich
trans-4,4′-Dibromostilbene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
209-214 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H10Br2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H/b2-1+
Clé InChI
JEHMPNUQSJNJDL-OWOJBTEDSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges