Principaux documents
704954
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G1
Synonyme(s) :
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II) chloride, (XPhos) palladium(II) phenethylamine chloride, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II), XPhos Palladacycle, XPhos precatalyst
250 MG
98,90 $
1 G
315,00 $
25 G
5 710,00 $
98,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
98,90 $
1 G
315,00 $
25 G
5 710,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H59ClNPPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
738.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 1
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
205-210 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C33H49P.C8H10N.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
HTAJCNQBAFZEJO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Material may contain up to 5% pentane
Application
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Catalyst used for:
  • Amination / cyclization reactions
  • C-N bond-forming reactions via packed-bed microreactors
  • Boration of aryl chlorides
  • Arylation of oxazole
  • Cross-coupling reactions
Informations légales
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3