Principaux documents
704768
Sigma-Aldrich
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Pf
107-112 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
Clé InChI
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable