Documents
704555
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15BFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
124-128 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2F
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-7-9(8)13/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable