Principaux documents
703931
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
97%
5 G
80,40 $
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
80,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
215-219 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable