Documents
703923
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3F2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
1.256 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clé InChI
WRXAZPPGFLETFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
45.0 °F
Point d'éclair (°C)
7.2 °C