Documents
703885
Sigma-Aldrich
Octanoyl-2,4,6,8-13C4 Coenzyme A, lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Octanoyl-2,4,6,8-13C4 coenzyme A, lithium salt, Capryloyl-2,4,6,8-13C4 coenzyme A, lithium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2513C4H50N7O17P3S · xLi+
Poids moléculaire :
897.70 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
95% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH3]
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;/q;3*+1/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;/m1.../s1/i1+1,5+1,7+1,9+1;;;
Clé InChI
TUTBZLHSPWATJF-AENIDCCJSA-K
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable