Principaux documents
704164
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
L-Methionine-1-13C, N-acetyl derivative
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C613CH13NO3S
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
103-106 °C
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
Clé InChI
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable