703346
Iodomethane-13C solution
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solution
Composition
chromium (III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Concentration
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
6.5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable