Principaux documents
703052
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
Dicyclohexylboron triflate, Dicyclohexylboryl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H22BF3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
59-65 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges