Documents
702951
Sigma-Aldrich
Cy-cBRIDP
97%
Synonyme(s) :
1-(Dicyclohexylphosphino)-2,2-Diphenyl-1-methylcyclopropane, Dicyclohexyl(2,2-diphenyl-1-methyl-1-cyclopropyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H37P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
115-122 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(CC1(c2ccccc2)c3ccccc3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C28H37P/c1-27(29(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26)22-28(27,23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24/h2-3,6-9,14-17,25-26H,4-5,10-13,18-22H2,1H3
Clé InChI
JDNAVZKVTWHWKB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7129367
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago