Principaux documents
70214
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-D-alanine
≥98.0%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid, 4′-Aza-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Beilstein:
4351586
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
FQFVANSXYKWQOT-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable