Principaux documents
522279
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
Synonyme(s) :
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
25 G
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
119,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
175-177 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
Clé InChI
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate is also referred to as 2-methoxy-5-sulfamoyl methyl benzoate or methyl 5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable