Principaux documents
702013
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
PCP pincer
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[CH2P[C(CH3)]2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 702013 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
68-75 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-14-13-15-20(16-19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
Clé InChI
VNLHPVUKSKTUPA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable