Principaux documents
701742
Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride - bis(lithium chloride) complex
1 M in THF
50 ML
245,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
245,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CuCl · 2LiCl
Poids moléculaire :
183.79
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Concentration
1 M in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Densité
1.015 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
Clé InChI
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
Application
Solution used in Cu(I) transmetallation for amination reaction[1][2]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17.0 °C
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)