Principaux documents
701017
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-(Furan-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Furanboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10BNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 701017 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
powder
Pf
130-135 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-5-8(12)15-10(16-9(13)6-11)7-3-2-4-14-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
QNZYBMSGFWTQOS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from