Principaux documents
700517
Sigma-Aldrich
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzotrifluoride-13C6, (phenyl-13C6)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13C6F3H4NO2
Poids moléculaire :
197.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
38-40  °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup