Principaux documents
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylpyrimidine
97%
Synonyme(s) :
4-Phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
162-164 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
Clé InChI
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves