Key Documents
699969
Sigma-Aldrich
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolethiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4FNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
238-240 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C7H4FNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
Clé InChI
UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable