Principaux documents
698350
Sigma-Aldrich
1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
(R,R)-Ph-BPE-Rh
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H48BF4P2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
804.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2C[C@@H](P(CCP3[C@H](CC[C@@H]3c4ccccc4)c5ccccc5)[C@H]2c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C34H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h1-20,31-34H,21-26H2;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t31-,32-,33-,34-;;;/m1.../s1
Clé InChI
HOYBXERAQSXVFT-FMUQXVHFSA-N
Informations légales
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable