Principaux documents
698105
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14BNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
169-179 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
Clé InChI
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.