69796
(+)-Ethyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(+)-Ethyl (R)-2-hydroxypropionate, (R)-(+)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
LZCLXQDLBQLTDK-SCSAIBSYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup