Principaux documents
316598
Sigma-Aldrich
Isobutyl (R)-(+)-lactate
97%
Synonyme(s) :
(+)-Isobutyl D-lactate, R-(+)-Lactic acid isobutyl ester
25 ML
500,00 $
500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
500,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Beilstein:
1721591
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D +15°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
73 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(2)4-10-7(9)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
WBPAQKQBUKYCJS-ZCFIWIBFSA-N
Autres remarques
remainder mainly isobutanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
[Repellent effect of Mannich bases, derivatives of lactic acid esters].
L G Kovalenko et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (1)(1), 44-48 (1987-01-01)
Direct separation of alpha-hydroxycarboxylic acid ester enantiomers by gas chromatography with optically active copper(II) complexes.
N Oi et al.
Journal of chromatography, 202(2), 305-308 (1980-12-19)
J J Clary et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(2), 88-97 (1998-07-22)
Lactate esters have an oral LD50 greater than 2000 mg/kg and the inhalation LC50 is generally above 5000 mg/m3 and they may be potential eye and skin irritants, but not skin sensitizers. No evidence of teratogenicity or maternal toxicity was