Principaux documents
69806
Sigma-Aldrich
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
1 G
932,00 $
5 G
4 220,00 $
932,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
932,00 $
5 G
4 220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Beilstein:
1722069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
932,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Pf
38-42 °C
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Chiral building block; synthesis of depsipeptides by reaction with amino acid derivs.[1][2]; Hydroxy-group activation and substitution reaction[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
U. Schmidt et al.
Synthesis, 475-475 (1988)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 84, 798-798 (1984)
H.C. Nung et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2629-2629 (1992)
Wei-He Qian et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 569-581 (2019-06-08)
Alcoholic hepatitis (AH) is a fatal inflammatory syndrome with no effective treatments. Intestinal injury and intestinal endotoxemia (IETM) contribute greatly in the development of AH. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been reported to affect intestinal injury. The present study aims to investigate