Principaux documents
697109
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
96%
Synonyme(s) :
2-Cyano-3-fluoropyridine
5 G
155,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
155,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
crystals
Pf
27-32 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Clé InChI
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F
Point d'éclair (°C)
104.4 °C