Principaux documents
704016
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluoropyridine
97%
5 G
101,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
101,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
29-34 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Clé InChI
DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.2 °C