Principaux documents
697044
Sigma-Aldrich
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Thenoylacetonitrile
5 G
173,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
173,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
134-138 °C
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
Chaîne SMILES 
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves