Principaux documents
586528
Sigma-Aldrich
2-Furoylacetonitrile
97%
5 G
91,60 $
91,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
91,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
81-85 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
Chaîne SMILES 
O=C(CC#N)c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable