Documents
695785
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-phenyl-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
36-41 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O4/c1-2-16-12(15)11(14)8-10(13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
UVJQQYMWMAISMQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C