409340
Samarium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Samarium diiodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
reagent type: reductant
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
Application
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.