695262
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methylbiphenyl
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-2′-dicyclohexylphosphinobiphenyl, MePhos, MebiphPCy2
178,00 $
About This Item
178,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
105-109 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H33P/c1-20-12-8-9-17-23(20)24-18-10-11-19-25(24)26(21-13-4-2-5-14-21)22-15-6-3-7-16-22/h8-12,17-19,21-22H,2-7,13-16H2,1H3
Clé InChI
GPVWUKXZFDHGMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.