Principaux documents
69465
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl(3,3,3-trifluoropropyl)dimethoxysilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13F3O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Beilstein:
1753237
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.358
Densité
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
InChI
1S/C6H13F3O2Si/c1-10-12(3,11-2)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1