Documents
694487
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
135-137 °C/0.7 mmHg
Pf
41-45 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges