Principaux documents
694363
Sigma-Aldrich
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.373
Densité
1.241 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
Clé InChI
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
90.0 °F
Point d'éclair (°C)
32.2 °C