Principaux documents
251801
Sigma-Aldrich
Acetylpyrazine
97%
1 G
39,60 $
5 G
79,20 $
39,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
39,60 $
5 G
79,20 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
109630
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Acetylpyrazine has been used in synthesis of:
  • 7-heteroaryl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamides[1]
  • copper (II) complexes with di-imine ligands[2]
  • N(4) substituted thiosemicarbazones[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Spectroscopic characterization of schiff base-copper complexes immobilized in smectite clays.
Dias PM, et al.
Quimica nova, 33(10), 2135-2142 (2010)
Cobalt (III) complexes of formyl-and acetylpyrazine N (4)-substituted thiosemicarbazones.
West DX, et al.
Transition Met. Chem. (London), 22(5), 447-452 (1997)
Sizana Ahmetaj et al.
Molecular diversity, 17(4), 731-743 (2013-08-27)
A simple and practical four-step protocol for the parallel synthesis of 7-heteroaryl-pyrazolo[1,5-[Formula: see text]]pyrimidine-3-carboxamides was developed. The synthesis starts with transformation of commercially available 2-acetylpyridine and acetylpyrazine with [Formula: see text] [Formula: see text]-dimethylformamide dimethylacetal into the corresponding [Formula: see