Principaux documents
693014
Sigma-Aldrich
(S)-H8-BINAP
technical grade
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphospino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl
50 MG
128,00 $
100 MG
222,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
128,00 $
100 MG
222,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H40P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
Clé InChI
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago