Principaux documents
692778
Sigma-Aldrich
(R,R)-DACH-naphthyl trost ligand
95%
Synonyme(s) :
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N′-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
250 MG
163,00 $
1 G
523,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
163,00 $
1 G
523,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H44N2O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
790.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +69.0°, c = 1 in methanol
Pf
224-231 °C
Groupe fonctionnel
amide
phosphine
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2c(ccc3ccccc23)P(c4ccccc4)c5ccccc5)c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C52H44N2O2P2/c55-51(49-43-29-15-13-19-37(43)33-35-47(49)57(39-21-5-1-6-22-39)40-23-7-2-8-24-40)53-45-31-17-18-32-46(45)54-52(56)50-44-30-16-14-20-38(44)34-36-48(50)58(41-25-9-3-10-26-41)42-27-11-4-12-28-42/h1-16,19-30,33-36,45-46H,17-18,31-32H2,(H,53,55)(H,54,56)/t45-,46-/m1/s1
Clé InChI
VXFKMKXTPXVEMU-AWSIMMLFSA-N
Application
Asymmetric allylic alkylation ligand.[1][2][3][4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Articles
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.