Principaux documents
692468
Sigma-Aldrich
(R)-[(RuCl(DM-BINAP))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Synonyme(s) :
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-2,2′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl]diruthenate(ΙΙ)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NH2+[C104H96Cl5P4Ru2]-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1895.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10.Cc%11cc(C)cc(c%11)P(c%12cc(C)cc(C)c%12)c%13ccc%14ccccc%14c%13-c%15c(ccc%16ccccc%15%16)P(c%17cc(C)cc(C)c%17)c%18cc(C)cc(C)c%18
InChI
1S/2C52H48P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-3-2;;;;;;;/h2*9-32H,1-8H3;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Clé InChI
LGSCCUXQQTYWAH-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for reseach purposes only. JP Registration No. 3445074
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago